ω-Bromoacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 70-11-1
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
(C₆H₅)C(O)CH₂Br Point d'ébullition: 140 °C (11 mmHg) Point de fusion: 48…51 °C Densité: 1,650 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000195 Numéro CAS: 70-11-1 EINECS: 200-724-9 UN: 2645 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,1402 |