Imprimer
ω-Bromoacétophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
152010250 152011000 152015000
ACRO152010250EA 49.1 EUR
ACRO152010250 ACRO152011000 ACRO152015000
ω-Bromoacétophénone 98%
ω-Bromoacétophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Point d'ébullition: 135 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 46…51 °C
Densité: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000195
Numéro CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,01386
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %