ω-Bromo-4-chloroacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 536-38-9
Molecular Formula: C8H6BrClO
Formula Weight: 233.50
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 607603
Merck Reference: 14,2153
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000625
Formule:
C₈H₆BrClO Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa) Point de fusion: 94…98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000625 Numéro CAS: 536-38-9 EINECS: 208-631-5 UN: 3261 ADR: 8,III Indice Merck: 14,2153 |