Imprimer
5-Bromo-2-chlorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-chloro-2-methylbenzene, 1-Bromo-4-chloro-3-methylbenzene
A10602.06 A10602.14 A10602.22
A10602.06EA 47.9 EUR
A10602.06 A10602.14 A10602.22
5-Bromo-2-chlorotoluène ≥98%
5-Bromo-2-chlorotoluène
Purity: 98% CAS No.: 54932-72-8 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.48 Flash Point: 96°(205°F) Refractive Index: 1.5745 Boiling Point: 90-93°/10mm Beilstein Reference: 3234896 MDL No.: MFCD00018503
Formule: C₇H₆BrCl
Poids moléculaire: 205.48 g/mol
Point d'ébullition: 90…93 °C (10 mmHg)
Densité: 1.549
Point éclair: 96 °C (205 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018503
Numéro CAS: 54932-72-8