1-Bromo-4-hexylbenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(4-Bromophenyl)hexane
Purity: 97%
CAS No.: 23703-22-2
Molecular Formula: C12H17Br
Formula Weight: 241.17
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₇Br Poids moléculaire: 241.17 g/mol Point d'ébullition: 280 °C Densité: 1.179 Point éclair: >120 °C (248 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061114 Numéro CAS: 23703-22-2 |