Imprimer
Acide 4-formylphénylboronique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25199.03 B25199.06 B25199.14
B25199.03EA 56.1 EUR
B25199.03 B25199.06 B25199.14
Acide 4-formylphénylboronique ≥97%
Acide 4-formylphénylboronique
Purity: 97% CAS No.: 87199-17-5 Molecular Formula: C7H7BO3 Formula Weight: 149.94 Melting Point: 260-266° Beilstein Reference: 3030770
Formule: C₇H₇BO₃
Point de fusion: 260…266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151823
Numéro CAS: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5