Imprimer
Acide 2-formylphénylboronique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
AC35936.1 AC35936.10 359360010 359360050
MAYBAC35936.1EA 0 EUR
MAYBAC35936.1 MAYBAC35936.10 ACRO359360010 ACRO359360050
Acide 2-formylphénylboronique 98%
Acide 2-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151822
Numéro CAS: 40138-16-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %