Imprimer
Acide (4-éthylphényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-4-éthylphénylborane
B24656.03 B24656.06 B24656.14
B24656.03EA 33.5 EUR
B24656.03 B24656.06 B24656.14
Acide (4-éthylphényl)métaborique ≥97%
Acide (4-éthylphényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 63139-21-9 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 3030638
Formule: C₈H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 149.98 g/mol
Point de fusion: 150…154 °C
Densité: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00859377
Numéro CAS: 63139-21-9