Imprimer
Phénylacétylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07044.0025 8.07044.0100
8.07044.0025EA 44.4 EUR
8.07044.0025 8.07044.0100
Phénylacétylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phénylacétylène
Formule: C₈H₆
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44,8 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008570
Numéro CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,03892
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.46 g/l (25 °C)
Melting Point -44.8 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 142 - 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.547 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)