Imprimer
4-Éthynylanisole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Méthoxy-4-ethynylbenzène, 1-Ethynyl-4-méthoxybenzène
H26283.03 H26283.06
H26283.03EA 80.1 EUR
H26283.03 H26283.06
4-Éthynylanisole ≥99%
4-Éthynylanisole
Purity: 99% CAS No.: 768-60-5 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.563 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 87-91°/11mm MDL No.: MFCD00168815
Formule: C₉H₈O
Poids moléculaire: 132.16 g/mol
Point d'ébullition: 87…91 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 27…29 °C
Densité: 1.019
Point éclair: 82 °C (180 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168815
Numéro CAS: 768-60-5