Imprimer
1-Fluoro-4-ethynylbenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
371370010 371370050
ACRO371370010EA 78.6 EUR
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluoro-4-ethynylbenzène 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅F
Point d'ébullition: 55…56 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1,048 g/cm³
Point éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168823
Numéro CAS: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %