Imprimer
1-Fluoro-2-ethynylbenzène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Ethynyl-2-fluorobenzène
380990010 380992500
ACRO380990010EA 79.5 EUR
ACRO380990010 ACRO380992500
1-Fluoro-2-ethynylbenzène 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅F
Poids moléculaire: 120.13 g/mol
Point éclair: 37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00799540
Numéro CAS: 766-49-4
UN: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %