Imprimer
1-Chloro-4-ethynylbenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
377060010 377062500
ACRO377060010EA 203 EUR
ACRO377060010 ACRO377062500
1-Chloro-4-ethynylbenzène 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Cl
Point d'ébullition: 79…82 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 43…47 °C
Point éclair: 10 °C
Numéro MDL: MFCD00191917
Numéro CAS: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %