Imprimer
trans-Stilbène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
A10232.0E A10232.22 A10232.36
A10232.0EEA 1810 EUR
A10232.0E A10232.22 A10232.36
trans-Stilbène ≥98%
trans-Stilbène
Purity: 98% CAS No.: 103-30-0 Molecular Formula: C14H12 Formula Weight: 180.25 Odour: Odourless Melting Point: 122-125° Boiling Point: 305-307° Beilstein Reference: 1616740 Merck Reference: 14,8817 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00064300
Formule: C₁₄H₁₂
Poids moléculaire: 180.25 g/mol
Point d'ébullition: 305…307 °C
Point de fusion: 122…125 °C
Densité: 1.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064300
Numéro CAS: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=6d95185bf3c5a4ec46f2df78329eb0b669b2b255&prid=web&clid=SAPDAM