Imprimer
trans-Stilbène 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
161041000 161045000
ACRO161041000EA 137 EUR
ACRO161041000 ACRO161045000
trans-Stilbène 96%
trans-Stilbène
Formule: C₁₄H₁₂
Poids moléculaire: 180.25 g/mol
Point d'ébullition: 305…307 °C (744 mmHg)
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064300
Numéro CAS: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=6d95185bf3c5a4ec46f2df78329eb0b669b2b255&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥95 %