trans-Chalcone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
trans-Benzylidenacetophenone, (E)-Chalcone, trans-Benzalacetophenone, (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-one
Purity: 97%
CAS No.: 614-47-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 208°/25mm
Merck Reference: 14,2037
MDL No.: MFCD00003082
Formule:
C₁₅H₁₂O Poids moléculaire: 208.26 g/mol Point d'ébullition: 208 °C (25 mmHg) Point de fusion: 55…57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003082 Numéro CAS: 614-47-1 EINECS: 210-383-8 Indice Merck: 13,02028 |