Imprimer
4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21981.03 B21981.06 B21981.14
B21981.03EA 57.8 EUR
B21981.03 B21981.06 B21981.14
4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol ≥98%
4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol
Purity: 98% CAS No.: 6627-88-9 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 168-169°/11mm MDL No.: MFCD00008655
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point d'ébullition: 168…169 °C (11 mmHg)
Densité: 1,092
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008655
Numéro CAS: 6627-88-9
EINECS: 229-600-2