Imprimer
Eugénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18455.0100 8.18455.0500
8.18455.0100EA 42.4 EUR
8.18455.0100 8.18455.0500
Eugénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Eugénol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–10 °C
Densité: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008654
Numéro CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Indice Merck: 13,03931
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.46 g/l (25 °C)
Melting Point -9.2 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5405 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)