Imprimer
Eugénol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
A14332.22 A14332.36
A14332.22EA 45.7 EUR
A14332.22 A14332.36
Eugénol ≥99%
Eugénol
Purity: 99% CAS No.: 97-53-0 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Flash Point: 127°(260°F) Refractive Index: 1.5410 Odour: Pungent Melting Point: -10° Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 1366759 Merck Reference: 14,3898 MDL No.: MFCD00008654
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164.2 g/mol
Point d'ébullition: 252…253 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.068
Point éclair: 127 °C (260 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008654
Numéro CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Indice Merck: 13,03931