4-Allylanisole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 140-67-0
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 1099454
Merck Reference: 14,3705
MDL No.: MFCD00008653
Formule:
C₁₀H₁₂O Point d'ébullition: 215…216 °C Point de fusion: 22,5 °C Densité: 0,965 Point éclair: 81 °C (177 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008653 Numéro CAS: 140-67-0 EINECS: 205-427-8 Indice Merck: 14,3705 |