4-Allylanisole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂O Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa) Point de fusion: 22,5 °C Densité: 0,96 g/cm³ Point éclair: 81 °C |
Numéro MDL:
MFCD00008653 Numéro CAS: 140-67-0 EINECS: 205-427-8 Indice Merck: 13,03740 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5190 to 1.5240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O) |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤20 ppm |