Acide benzénesulfonique 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₆O₃S Poids moléculaire: 158.18 g/mol Point d'ébullition: 319 Point de fusion: 45…50 °C Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011689 Numéro CAS: 98-11-3 EINECS: 202-638-7 UN: 2585 ADR: 8 III Indice Merck: 13,01070 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to brown Low melting solid or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with CHA | ≤3 % (H2SO4) |
pH | 3.8 to 4.5 (5 % in water) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.0005 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |