Dichlorure de benzene-1,3-disulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 585-47-7
Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2
Formula Weight: 275.13
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 1118508
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00041879
Formule:
C₆H₄Cl₂O₄S₂ Point d'ébullition: 145 °C (1 mmHg) Point de fusion: 58…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041879 Numéro CAS: 585-47-7 EINECS: 209-556-0 UN: 3261 ADR: 8,II |