Imprimer
Dichlorure de benzene-1,2-disulfonyle
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzene-1,2-di(sulphonyl chloride)
H50375.03 H50375.06
H50375.03EA 156 EUR
H50375.03 H50375.06
Dichlorure de benzene-1,2-disulfonyle
Dichlorure de benzene-1,2-disulfonyle
CAS No.: 6461-76-3 Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2 Formula Weight: 275.13 Melting Point: 140-146° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00059836
Formule: C₆H₄Cl₂O₄S₂
Poids moléculaire: 275.13 g/mol
Point de fusion: 140…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059836
Numéro CAS: 6461-76-3
ADR: 8 II