Imprimer
Chlorure de benzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzènesulfonyle chlorure, Benzéne sulfochlorure
A10849.0B A10849.0I A10849.30
A10849.0BEA 84.3 EUR
A10849.0B A10849.0I A10849.30
Chlorure de benzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de benzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 98-09-9 Molecular Formula: C6H5ClO2S Formula Weight: 176.62 Flash Point: 132°(270°F) Refractive Index: 1.5525 Odour: Irritating Melting Point: 14-15° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 606926 Merck Reference: 14,1072 UN No.: 2225 MDL No.: MFCD00007426
Formule: C₆H₅ClO₂S
Poids moléculaire: 176.62 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 1.377
Point éclair: 132 °C (270 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007426
Numéro CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,01072