Benzène-1,3-dithiol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 626-04-0
Molecular Formula: C6H6S2
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₆H₆S₂ Point d'ébullition: 244 °C Point de fusion: 27 °C Densité: 1,24 Point éclair: >112 °C (234 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00004842 Numéro CAS: 626-04-0 EINECS: 210-925-3 UN: 3335 ADR: 9, |