Imprimer
Benzène-1,2-dithiol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzene-1,2-dithiol
L11253.03 L11253.06 L11253.MD
L11253.03EA 161 EUR
L11253.03 L11253.06 L11253.MD
Benzène-1,2-dithiol ≥97%
Benzène-1,2-dithiol
Purity: 97% CAS No.: 17534-15-5 Molecular Formula: C6H6S2 Formula Weight: 142.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.6580 Odour: Unpleasant Melting Point: 21-25° Boiling Point: 239° Beilstein Reference: 636154 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00004835
Formule: C₆H₆S₂
Poids moléculaire: 142.25 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C
Point de fusion: 21…25 °C
Densité: 1.236
Point éclair: 103 °C (217 °F)
Numéro MDL: MFCD00004835
Numéro CAS: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
ADR: 9 III