Imprimer
Ether diphénylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
8.20978.0100EA 31 EUR
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
Ether diphénylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ether diphénylique
Formule: C₁₂H₁₀O
Point d'ébullition: 498 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24…27 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003034
Numéro CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,07442
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.018 g/l (25 °C)
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 170.21 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.5785 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 1.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 610 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material