Ether diphénylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 101-84-8
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5805
Odour: Aromatic
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 1364620
Merck Reference: 14,7288
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003034
Formule:
C₁₂H₁₀O Point d'ébullition: 258…260 °C Point de fusion: 26…29 °C Densité: 1,071 Point éclair: 125 °C (257 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003034 Numéro CAS: 101-84-8 EINECS: 202-981-2 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,7288 |