Ether diphénylique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxyde de diphényle
Formule:
C₁₂H₁₀O Poids moléculaire: 170.21 g/mol Point d'ébullition: 259 °C (760 mmHg) Point de fusion: 26…30 °C Densité: 1.073 g/cm³ Point éclair: 115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003034 Numéro CAS: 101-84-8 EINECS: 202-981-2 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 12,07442 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5795 to 1.5815 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |