Pyrogallol 99% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 87-66-1
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Physical Form: Powder
Density: 1.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 309°
Beilstein Reference: 907431
Merck Reference: 14,8000
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002192
Formule:
C₆H₆O₃ Point d'ébullition: 309 °C Point de fusion: 131…135 °C Densité: 1,45 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002192 Numéro CAS: 87-66-1 EINECS: 201-762-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,8000 |