Hydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,4-Dihydroxybenzène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₄(OH)₂ Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa) Point de fusion: 172 °C Densité: 1,332 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002339 Numéro CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,04833 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 70 g/l (25 °C) |
Melting Point | 172 °C (decomposition) |
Molar Mass | 110.11 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 287 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 165 °C |
Density | 1.358 g/cm3 (20 °C) |
pH | (70 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 515 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |