Imprimer
Résorcinol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
132292500 132290500 132290010 132290050
ACRO132292500EA 118 EUR
ACRO132292500 ACRO132290500 ACRO132290010 ACRO132290050
Résorcinol 98%
Résorcinol
Formule: C₆H₆O₂
Point d'ébullition: 281 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 109…111 °C
Densité: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002269
Numéro CAS: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥97.5 %