2-(Méthylthio)phénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 1073-29-6
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point:
Formule:
C₇H₈OS Point d'ébullition: 104…106 °C (22 mmHg) Densité: 1,16 Point éclair: >100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002211 Numéro CAS: 1073-29-6 EINECS: 214-027-2 |