Imprimer
Anhydride benzoïque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
105500250 105505000 105500025 105501000
ACRO105500250EA 31.2 EUR
ACRO105500250 ACRO105505000 ACRO105500025 ACRO105501000
Anhydride benzoïque 98%
Anhydride benzoïque
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38…44 °C
Densité: 1,19 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003073
Numéro CAS: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Indice Merck: 13,01093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
HPLC ≥97.5 %