Imprimer
Anhydride phtalique zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MQ200
8.00592.5000 8.00592.9050
8.00592.5000EA 123 EUR
8.00592.5000 8.00592.9050
Anhydride phtalique zS, Sigma-Aldrich®
Anhydride phtalique
Formule: C₈H₄O₃
Poids moléculaire: 148.12 g/mol
Point d'ébullition: 284
Point de fusion: 131
Densité: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 151
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005918
Numéro CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,07457
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 6 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 131 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Explosion Limit 1.7 - 10.5 %(V)
Density 1.527 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 580 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material