Imprimer
Anhydride phtalique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
154960010 154960025 154960100 154962500
ACRO154960010EA 48.5 EUR
ACRO154960010 ACRO154960025 ACRO154960100 ACRO154962500
Anhydride phtalique 99%
Anhydride phtalique
Formule: C₈H₄O₃
Poids moléculaire: 148.12 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 129…132 °C
Point éclair: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005918
Numéro CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,07457
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration by coupling ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure