Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 23095-31-0
Molecular Formula: C8H9ClO4S
Formula Weight: 236.68
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 2840170
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051769
Formule:
C₈H₉ClO₄S Point de fusion: 66…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051769 Numéro CAS: 23095-31-0 UN: 3261 ADR: 8,II |