Oxyde d'allyle et de phényle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
(Allyloxy)benzene
Purity: 99%
CAS No.: 1746-13-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5210
Odour: Characteristic
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1905622
MDL No.: MFCD00008644
Formule:
H₂CCHCH₂OC₆H₅ Poids moléculaire: 134.18 g/mol Point d'ébullition: 191…192 °C Densité: 0.979 Point éclair: 62 °C (143 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008644 Numéro CAS: 1746-13-0 EINECS: 217-125-3 |