Imprimer
Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Dinitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B23035.06 B23035.14 B23035.22
B23035.06EA 68.3 EUR
B23035.06 B23035.14 B23035.22
Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 1656-44-6 Molecular Formula: C6H3ClN2O6S Formula Weight: 266.62 Melting Point: 100-104° UN No.: 3096 MDL No.: MFCD00007431
Formule: C₆H₃ClN₂O₆S
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007431
Numéro CAS: 1656-44-6
EINECS: 216-749-3
UN: 3261
ADR: 8,II