Baryum diphénylaminesulfonate-4
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Baryum bis(4-anilinobenzènesulfonate)
CAS No.: 6211-24-1
Molecular Formula: C24H20BaN2O6S2
Formula Weight: 633.90
Melting Point:
Formule:
C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂ Poids moléculaire: 633.89 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007497 Numéro CAS: 6211-24-1 EINECS: 228-278-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III |