Imprimer
Diphénylamine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18265.0E A18265.22 A18265.36
A18265.0EEA 202 EUR
A18265.0E A18265.22 A18265.36
Diphénylamine ≥98%
Diphénylamine
Purity: 98+% CAS No.: 122-39-4 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 152°(305°F) Odour: Weak Boiling Point: 302° Beilstein Reference: 508755 Merck Reference: 14,3317 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003014
Formule: (C₆H₅)₂NH
Point d'ébullition: 302 °C
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1,16
Point éclair: 152 °C (305 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003014
Numéro CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,3317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM