Diphénylamine ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 122-39-4
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.16
Appearance: White to off-white
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 302°
Solubility: Soluble in benzene, ether, glacial acetic acid, CS2
Beilstein Reference: 508755
Merck Reference: 14,3317
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003014
Formule:
(C₆H₅)₂NH Point d'ébullition: 302 °C Point de fusion: 52…55 °C Densité: 1,16 Point éclair: 152 °C (305 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003014 Numéro CAS: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,3317 |