Imprimer
Diphénylamine ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
423650050 423651000 423655000
ACRO423650050EA 69 EUR
ACRO423650050 ACRO423651000 ACRO423655000
Diphénylamine ACS
Diphénylamine
Formule: (C₆H₅)₂NH
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 152 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003014
Numéro CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.5 to 54.0 °C
Solubility (in alcohol) Passes test
Residue after ignition ≤0.03 %
Sensitivity (to nitrate) Passes test
Nitrate (NO3) Passes test