Imprimer
2-Nitro-p-phénylenediamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine
B23477.22 B23477.14 B23477.36
B23477.22EA 85.5 EUR
B23477.22 B23477.14 B23477.36
2-Nitro-p-phénylenediamine 95%
2-Nitro-p-phénylenediamine
Purity: 95% CAS No.: 5307-14-2 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 134-137° MDL No.: MFCD00007903
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007903
Numéro CAS: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5