Imprimer
4-Nitro-m-phénylenediamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Nitro-1,3-phenylenediamine
L12166.09 L12166.18
L12166.09EA 54.1 EUR
L12166.09 L12166.18
4-Nitro-m-phénylenediamine 95%
4-Nitro-m-phénylenediamine
Purity: 95% CAS No.: 5131-58-8 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2094904
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 156…160 °C
Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025289
Numéro CAS: 5131-58-8
EINECS: 225-876-3