Imprimer
4-Nitro-o-phénylenediamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
148841000 148845000
ACRO148841000EA 120 EUR
ACRO148841000 ACRO148845000
4-Nitro-o-phénylenediamine 98%
4-Nitro-o-phénylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 196…201 °C
Numéro MDL: MFCD00007724
Numéro CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Indice Merck: 12,06720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %