Imprimer
m-Phénylènediamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Phénylènediamine
A15339.0B A15339.30
A15339.0BEA 121 EUR
A15339.0B A15339.30
m-Phénylènediamine 98%
m-Phénylènediamine
Purity: 98% CAS No.: 108-45-2 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 187°(368°F) Melting Point: 62-66° Boiling Point: 284-287° Solubility: Soluble in water, methanol, acetone, DMF, MEK, dioxane Beilstein Reference: 471357 Merck Reference: 14,7283 UN No.: 1673 MDL No.: MFCD00007799
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 284…287 °C
Point de fusion: 62…66 °C
Densité: 1,139
Point éclair: 187 °C (368 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007799
Numéro CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,7283