m-Phénylènediamine 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3-Phénylènediamine
Formule:
C₆H₈N₂ Point d'ébullition: 282…284 °C (760 mmHg) Point de fusion: 63…65 °C Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007799 Numéro CAS: 108-45-2 EINECS: 203-584-7 UN: 1673 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,07437 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to tan to grey Flakes or pellets (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 65 °C |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |