o-Phénylènediamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₈N₂ Point d'ébullition: 256…258 °C (760 mmHg) Point de fusion: 100…103 °C Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 136 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007721 Numéro CAS: 95-54-5 EINECS: 202-430-6 UN: 1673 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,07438 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Tan to brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 104 °C |
GC | ≥97.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |